Learn More
1-(6-Bromopyrid-3-yl)ethanone, 97%, Maybridge™
Código de producto. 10470764
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10470764 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10584974 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10470764 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO08084DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 139042-59-4
Fórmula molecular C7H6BrNO
Peso molecular (g/mol) 200.035
Número MDL MFCD04974527
Clave InChI MUKKGHQBUKOMTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-acetyl-2-bromopyridine, 1-6-bromopyridin-3-yl ethanone, 2-bromo-5-acetylpyridine, 1-6-bromo-pyridin-3-yl-ethanone, 1-6-bromopyridin-3-yl ethan-1-one, 3-acetyl-6-bromopyridine, ethanone, 1-6-bromo-3-pyridinyl, 1-6-bromopyrid-3-yl ethanone, 1-6-bromo-3-pyridyl ethanone, acmc-209cij
PubChem CID 15668195
Nombre IUPAC 1-(6-bromopiridin-3-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=CN=C(C=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(6-Bromopyrid-3-yl)ethanone
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.03
Porcentaje de pureza 97%