Learn More
1-(6-Bromonaftalen-2-il)-2-((1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)amino)etanona, TRC
Código de producto. 30345059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30345059 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30345059 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68592510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(6-Bromonaphthalen-2-yl)-2-((1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)amino)ethanone
CAS 2512196-54-0
Fórmula molecular C16 H18 Br N O2
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18BrNO2/c1-16(2,10-19)18-9-15(20)13-4-3-12-8-14(17)6-5-11(12)7-13/h3-8,18-19H,9-10H2,1-2H3
SMILES CC(C)(CO)NCC(=O)c1ccc2cc(Br)ccc2c1
Nombre IUPAC 1-(6-bromonaftalen-2-il)-2-[(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)amino]etanona
Peso molecular (g/mol) 336.224
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.052