Learn More
1,6-Bismaleimidohexano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15475058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15475058 500 mg 500 miligramos
15465058 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15475058 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58874.ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 4856-87-5 | C14H16N2O4 | 276.292 g/mol
A sulfhydryl reactive homobifunctional cross linking reagent. Under mild conditions, will permit irreversible cross-linking of sulfhydral containing compounds at a pH range of 6.5 to 7.5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un reactivo de entrecruzamiento homobifunctional de sulfhidrilo. Bajo condiciones moderadas, permitirá el entrecruzamiento irreversible de compuestos con contenido en sulfhidral en un rango de pH de 6.5 a 7.5.
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Las notas
Proteger del calor. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4856-87-5
Fórmula molecular C14H16N2O4
Peso molecular (g/mol) 276.292
Número MDL MFCD00047122
Clave InChI PYVHLZLQVWXBDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,6-bismaleimidohexane, 1,6-dimaleimidohexane, n,n'-hexamethylenedimaleimide, 1,6-bis maleimido hexane, 1,1'-hexane-1,6-diyl bis 1h-pyrrole-2,5-dione, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1,1'-1,6-hexanediyl bis, maleimide, n,n'-hexamethylenedi, n,n'-hexamethylenebis maleimide, 1,1'-1,6-hexanediyl bis-1h-pyrrole-2,5-dione
PubChem CID 20992
Nombre IUPAC 1-[6-(2,5-dioxopirrol-1-il)hexil]pirrolo-2,5-diona
SMILES C1=CC(=O)N(C1=O)CCCCCCN2C(=O)C=CC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,6-Bismaleimidohexane
Punto de fusión 144°C
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad Soluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.29
Porcentaje de pureza 97%