Learn More
1,6-bis(terc-butoxicarbonilamino)hexano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,6-Bis(tert-butoxycarbonylamino)hexane |
| CAS | 16644-54-5 |
| Fórmula molecular | C16H32N2O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Hexamethylenedi-carbamic Acid Di-tert-butyl Ester, N,N'-1,6-Hexanediylbis-carbamic Acid C,C'-Bis(1,1-dimethylethyl) Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H32N2O4/c1-15(2,3)21-13(19)17-11-9-7-8-10-12-18-14(20)22-16(4,5)6/h7-12H2,1-6H3,(H,17,19)(H,18,20) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCNC(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | N-[6-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]hexil]carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 316.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 316.2362 |