Learn More
1,6-bis(mesiloxi)hexano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,6-Bis(mesyloxy)hexane |
| CAS | 4239-24-1 |
| Fórmula molecular | C8H18O6S2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Methanesulfonic Acid Hexamethylene Ester, 1,6-Hexamethylene Dimesylate, 6-Methylsulfonyloxyhexyl Methylsulfonate, Hexasulfan, Hexasulphan, 1,6-Hexanediol Dimethanesulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H18O6S2/c1-15(9,10)13-7-5-3-4-6-8-14-16(2,11)12/h3-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)OCCCCCCOS(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | metanosulfonato de 6-metilsulfoniloxihexilo |
| Peso molecular (g/mol) | 274.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.0545 |