Learn More
1,6-Bis(difenilfosfino)hexano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15491818 1 g 1 g
15401828 5 g 5 g
15411828 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15491818 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55528.03
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 19845-69-3 | C30H32P2 | 454.53 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19845-69-3
Fórmula molecular C30H32P2
Peso molecular (g/mol) 454.53
Número MDL MFCD00003053
Clave InChI GPORFKPYXATYNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,6-bis diphenylphosphino hexane, 6-diphenylphosphanylhexyl diphenyl phosphane, hexamethylenebis diphenylphosphine, phosphine, 1,6-hexanediylbis diphenyl, phosphine,1,1'-1,6-hexanediyl bis 1,1-diphenyl, 6-diphenylphosphanyl hexyl diphenylphosphane, acmc-1ca9e, ksc491k2l, 1,6-bis diphenylphosino hexane
PubChem CID 2754312
Nombre IUPAC 6-difenilfosfanilhexil(difenil)fosfano
SMILES C(CCCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,6-Bis(diphenylphosphino)hexane
Punto de fusión 124°C to 126°C
Fórmula lineal (C6H5)2P(CH2)6P(C6H5)2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.53
Porcentaje de pureza 97%