Learn More
1,6-bis(ciano-guanidino)hexano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,6-Bis(cyano-guanidino)-hexane |
| CAS | 15894-70-9 |
| Fórmula molecular | C10 H18 N8 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Guanidine, N,N'''-1,6-hexanediylbis[N'-cyano-, Guanidine, 1,1'-hexamethylenebis[3-cyano- (6CI,8CI), N,N'''-1,6-Hexanediylbis[N'-cyanoguanidine], 1,6-Bis(N3-cyano-N1-guanidino)hexane, 1,6-Bis(cyanoguanidino)hexane, 1,6-Di(cyanoguanidino)hexane, Hexamethylenebis(dicyanodiamide), N,N'-Bis(cyanoguanidine)-1,6-hexanediamine, 1,1'-(Hexane-1,6-diyl)bis[3-cyanoguanidine] |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18N8/c11-7-17-9(13)15-5-3-1-2-4-6-16-10(14)18-8-12/h1-6H2,(H3,13,15,17)(H3,14,16,18) |
| SMILES | N=C(NCCCCCCNC(=N)NC#N)NC#N |
| Nombre IUPAC | 1-ciano-3-[6-[(N-cianocarbamimidoil)amino]hexil]guanidina |
| Peso molecular (g/mol) | 250.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.1654 |