Learn More
1,6-bis-boc-8beta-formil-ergolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,6-Bis-boc-8beta-formyl-ergoline |
| CAS | 1260178-62-8 |
| Fórmula molecular | C25 H32 N2 O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H32N2O5/c1-24(2,3)31-22(29)26-12-15(14-28)10-18-17-8-7-9-19-21(17)16(11-20(18)26)13-27(19)23(30)32-25(4,5)6/h7-9,13-15,18,20H,10-12H2,1-6H3/t15-,18+,20+/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](C[C@H]2[C@H]1Cc3cn(C(=O)OC(C)(C)C)c4cccc2c34)C=O |
| Nombre IUPAC | (6aR,9S,10aR)-9-formil-6,6a,8,9,10,10a-hexahidroindolo[4,3-fg]quinolina-4,7-dicarboxilato de diterbutilo |
| Peso molecular (g/mol) | 440.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 440.2311 |