Learn More
1,6-bis(2,3-epoxipropoxi)hexano (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,6-Bis(2,3-epoxypropoxy)hexane |
| CAS | 16096-31-4 |
| Fórmula molecular | C12 H22 O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H22O4/c1(3-5-13-7-11-9-15-11)2-4-6-14-8-12-10-16-12/h11-12H,1-10H2 |
| SMILES | C(CCCOCC1CO1)CCOCC2CO2 |
| Nombre IUPAC | 2-[6-(oxiran-2-ilmetoxi)hexoximetil]oxirano |
| Peso molecular (g/mol) | 230.301 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.152 |