Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,6-Anhidro-beta-D-celobiosa, 95 %
Código de producto. 15498469
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15498469 500 mg 500 miligramos
15478469 1 g 1 g
15488469 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15498469 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66914.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35405-71-1 | C12H20O10 | 324.282 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35405-71-1
Fórmula molecular C12H20O10
Peso molecular (g/mol) 324.282
Número MDL MFCD13182343
Clave InChI LTYZUJSCZCPGHH-QRZGKKJRSA-N
Sinónimo 1,6-anhydro-b-d-cellobiose, cellobiosan, 1,6-anhydro-beta-d-cellobiose, 2s,3r,4s,5s,6r-2-1r,2s,3r,4r,5r-3,4-dihydroxy-6,8-dioxabicyclo 3.2.1 octan-2-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol
PubChem CID 71225847
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[[(1R,2S,3R,4R,5R)-3,4-dihidroxi-6,8-dioxabiciclo[3.2.1]octan-2-il]oxi]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES C1C2C(C(C(C(O1)O2)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,6-Anhydro-beta-D-cellobiose
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad Soluble in water at 50mg/ml
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.28
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo