Learn More
1,6-Anhidro-3,4-O-isopropilideno-2-tosil-beta-D-galactopiranosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,6-Anhydro-3,4-O-isopropylidene-2-tosyl-beta-D-galactopyranose |
| CAS | 81028-98-0 |
| Fórmula molecular | C16 H20 O7 S |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H20O7S/c1-9-4-6-10(7-5-9)24(17,18)23-14-13-12(21-16(2,3)22-13)11-8-19-15(14)20-11/h4-7,11-15H,8H2,1-3H3/t11-,12+,13+,14-,15-/m1/s1 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O[C@H]2[C@@H]3OC[C@@H](O3)[C@@H]4OC(C)(C)O[C@H]24 |
| Nombre IUPAC | [(1R,2S,6S,7R,8R)-4,4-dimetil-3,5,9,11-tetraoxatriciclo[6.2.1.02,6]undecan-7-il] 4-metilbencenosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 356.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 356.093 |