Learn More
Clorhidrato de 1-[(6-aminohexil)sulfanil]etan-1-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[(6-Aminohexyl)sulfanyl]ethan-1-one Hydrochloride |
| CAS | 98486-87-4 |
| Fórmula molecular | C8H18ClNOS |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-[(6-Aminohexyl)sulfanyl]ethan-1-one Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H17NOS.ClH/c1-8(10)11-7-5-3-2-4-6-9;/h2-7,9H2,1H3;1H |
| SMILES | CC(SCCCCCCN)=O.Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de etanotioato de S-(6-aminohexilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 211.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.09 |