Learn More
1-(6-Amino-9H-purin-2-il)-N-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(6-Amino-9H-purin-2-yl)-N-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide |
| CAS | 1702334-23-3 |
| Fórmula molecular | C10H10N8O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10N8O/c1-12-9(19)5-2-15-18(3-5)10-16-7(11)6-8(17-10)14-4-13-6/h2-4H,1H3,(H,12,19)(H3,11,13,14,16,17) |
| SMILES | C/C([C@H]([C@@H](C)/C=C/C=C1CO[C@@]2([H])[C@]\1(O)[C@@](C(O3)=O)([H])C=C(C)/C2=N/O)O[C@@]4([H])C[C@H](OC)[C@@H](O)[C@H](C)O4)=C\C[C@]5([H])C[C@H]3C[C@@]6(O[C@H](C7CCCCC7)[C@@H](C)C([H])=C6[H])O5.C/C([C@H]([C@@H](C)/C=C/C=C8CO[C@@]9([H])[C@]\8(O)[C@@](C(O%10)=O)([H])C=C(C)/C9=N\O)O[C@@]%11([H])C[C@H](OC)[C@@H](O)[C@H](C)O%11)=C\C[C@]%12([H])C[C@H]%10C[C@@]%13(O[C@H](C%14CCCCC%14)[C@@H](C)C([H])=C%13[H])O%12 |
| Nombre IUPAC | 1-(6-amino-7H-purin-2-il)-N-metilpirazol-4-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 258.24 |