Learn More
1-(6-Amino-9H-purina-2-il)-1H-pirazol-4-Éster Etílico de Ácido Carboxílico (>85%), TRC
Código de producto. 30180269
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180269 250 mg 250 miligramos
30180253 5 mg 5 miligramos
30180132 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180269 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA919953250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1702334-22-2
Fórmula molecular C11H11N7O2
Peso molecular (g/mol) 273.25
Sinónimo Ethyl 1-(6-Amino-9H-purin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Nombre IUPAC etil 1-(6-amino-9H-purina-2-il)pirazol-4-carboxilato
SMILES CCOC(=O)c1cnn(c1)c2nc(N)c3nc[nH]c3n2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(6-Amino-9H-purin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11N7O2/c1-2-20-10(19)6-3-15-18(4-6)11-16-8(12)7-9(17-11)14-5-13-7/h3-5H,2H2,1H3,(H3,12,13,14,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.0974