Learn More
Ácido 1-(6-amino-9-beta-D-ribofuranosil-9H-purin-2-il)-1H-pirazol-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(6-Amino-9-beta-D-ribofuranosyl-9H-purin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid |
| CAS | 313348-29-7 |
| Fórmula molecular | C14H15N7O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Regadenoson Impurity |
| SMILES | Nc1nc(nc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)n4cc(cn4)C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 377.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 377.1084 |