Learn More
1,6,7-Trimetilnaftaleno, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2,3,5-Trimethylnaphthalene |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H14/c1-9-5-4-6-12-7-10(2)11(3)8-13(9)12/h4-8H,1-3H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.1096 |