Learn More
1,6,7-Trimetilnaftaleno, TRC
Código de producto. 30451690
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30451690 100 mg
30457141 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30451690 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT796475100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2245-38-7
Fórmula molecular C13 H14
Peso molecular (g/mol) 170.25
Sinónimo Naphthalene, 1,6,7-trimethyl- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 1,6,7-Trimethylnaphthalene (ACI), 2,3,5-Trimethylnaphthalene, NSC 89511
Nombre IUPAC 1,6,7-trimetilnaftaleno
SMILES Cc1cc2cccc(C)c2cc1C
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2,3,5-Trimethylnaphthalene
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14/c1-9-5-4-6-12-7-10(2)11(3)8-13(9)12/h4-8H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.1096
Name des Produkts
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.