Learn More
1,6,7-trimetil-1H-imidazo[4,5-g]quinoxalin-2-amina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,6,7-Trimethyl-1H-imidazo[4,5-g]quinoxalin-2-amine-d3 |
| CAS | 1794759-37-7 |
| Fórmula molecular | C12 D3 H10 N5 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13N5/c1-6-7(2)15-9-5-11-10(4-8(9)14-6)16-12(13)17(11)3/h4-5H,1-3H3,(H2,13,16)/i3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])n1c(N)nc2cc3nc(C)c(C)nc3cc12 |
| Nombre IUPAC | 6,7-dimetil-3-(trideuteriometil)imidazo[4,5-g]quinoxalin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 230.284 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.136 |