Learn More
1-(6,7,9,10-tetrahidro-6,10-metano-8H-pirazino[2,3-h][3]benzazepin-8-il)etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(6,7,9,10-Tetrahydro-6,10-methano-8H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepin-8-yl)ethanone |
| CAS | 1213781-59-9 |
| Fórmula molecular | C15 H15 N3 O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N-Acetyl Varenicline, 1-((6R,10S)-9,10-Dihydro-6H-6,10-methanoazepino[4,5-g]quinoxalin-8(7H)-yl)ethanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H15N3O/c1-9(19)18-7-10-4-11(8-18)13-6-15-14(5-12(10)13)16-2-3-17-15/h2-3,5-6,10-11H,4,7-8H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)N1CC2CC(C1)c3cc4nccnc4cc23 |
| Nombre IUPAC | 1-(5,8,14-triazatetraciclo[10.3.1.02,11.04,9]hexadeca-2,4,6,8,10-pentaen-14-il)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 253.299 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.122 |