Learn More
1,6:3,4-Bis-[O-(2,3-dimetoxibutano-2,3-diil)]-2-O-trifluorometanosulfonil-5-O-benzolil-mioinositol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,6:3,4-Bis-[O-(2,3-dimethoxybutane-2,3-diyl)]-2-O-trifluoromethanesulphonyl-5-O-benzolyl-myo-inositol |
| CAS | 1068089-34-8 |
| Fórmula molecular | C26H35F3O13S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1,6-O-[(1R,2R)-1,2-Dimethoxy-1,2-dimethyl-1,2-ethanediyl]-3,4-O-[(1S,2S)-1,2-dimethoxy-1,2-dimethyl-1,2-ethanediyl]-myo-inositol 5-Benzoate 2-(1,1,1-Trifluoro-methanesulfonate) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H35F3O13S/c1-22(33-5)24(3,35-7)40-18-16(38-22)15(37-21(30)14-12-10-9-11-13-14)17-19(20(18)42-43(31,32)26(27,28)29)41-25(4,36-8)23(2,34-6)39-17/h9-13,15-20H,1-8H3/t15-,16-,17?,18+,19-,20?,22+,23-,24+,25-/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@@]1(C)O[C@@H]2[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)C4O[C@@](C)(OC)[C@](C)(OC)O[C@H]4C(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)[C@H]2O[C@]1(C)OC |
| Nombre IUPAC | [(1R,3S,8S,10R)-5,6,12,13-tetrametoxi-5,6,12,13-tetrametil-9-(trifluorometilsulfoniloxi)-4,7,11,14-tetraoxatriciclo[8.4.0.03,8]tetradecan-2-il] benzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 644.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 644.175 |