Learn More
1,6,13,18-Tetraoxaciclotetracosano-7,12,19,24-tetrona, TRC
Código de producto. 30451158
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30451158 50 mg -
30452940 25 mg 25 miligramos
30452350 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30451158 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT30601050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78837-87-3
Fórmula molecular C20H32O8
Peso molecular (g/mol) 400.46
Sinónimo 1,6,13,18-Tetraoxacyclotetracosane-7,12,19,24-tetraone
Nombre IUPAC 1,6,13,18-tetraoxaciclotetracosano-7,12,19,24-tetrona
SMILES O=C1CCCCC(=O)OCCCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,6,13,18-Tetraoxacyclotetracosane-7,12,19,24-tetrone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H32O8/c21-17-9-1-2-10-18(22)26-14-7-8-16-28-20(24)12-4-3-11-19(23)27-15-6-5-13-25-17/h1-16H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.2097
Porcentaje de pureza >95%