Learn More
Cloruro de 1-(5-trifluorometil-2-piridil)-1H-pirazol-4-sulfonilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438935
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15438935 250 mg 250 miligramos
15418935 1 g 1 g
15428935 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15438935 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34430.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1006441-36-6 | C9H5ClF3N3O2S | 311.663 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1006441-36-6
Fórmula molecular C9H5ClF3N3O2S
Peso molecular (g/mol) 311.663
Número MDL MFCD08689729
Clave InChI ZACLAYCACGRQPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl-1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl-1h-pyrazole-4-sulfonoyl chloride, 1-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl-1h-pyrazole-4-sulphonyl chloride, trifluoromethylpyridinylpyrazolesulfonoylchloride, chloro 1-5-trifluoromethyl 2-pyridyl pyrazol-4-yl sulfone, 1-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl-1h-pyrazole-4-sulfonylchloride
PubChem CID 18526157
Nombre IUPAC cloruro de 1-[5-(trifluorometil)piridin-2-il]pirazol-4-sulfonilo
SMILES C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)N2C=C(C=N2)S(=O)(=O)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyl)-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Punto de fusión 87°C to 89°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.67
Porcentaje de pureza 95%