Learn More
Cloruro de 1-(5-trifluorometil-2-piridil)-1H-pirazol-4-sulfonilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyl)-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride |
| Punto de fusión | 87°C to 89°C |
| Cantidad | 1 g |
| Número UN | UN3261 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 311.67 |
| Porcentaje de pureza | 95% |