Learn More
1,5-Pentanediil Bismethanethiosulfonate, TRC
Código de producto. 30419505
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30419505 25 mg
30409839 10 mg
30415043 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30419505 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP27325025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-00-8
Fórmula molecular C7 H16 O4 S4
Peso molecular (g/mol) 292.46
Nombre IUPAC 1,5-bis(metilsulfonilsulfanil)pentano
SMILES CS(=O)(=O)SCCCCCSS(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Pentanediyl Bismethanethiosulfonate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H16O4S4/c1-14(8,9)12-6-4-3-5-7-13-15(2,10)11/h3-7H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.9931