Learn More
1,5-Pentanedithiol, TRC
Código de producto. 30413477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30413477 500 mg
30409175 100 mg
30420678 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30413477 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP227480500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 928-98-3
Fórmula molecular C5 H12 S2
Peso molecular (g/mol) 136.28
Sinónimo 1,5-Dimercaptopentane, 1,5-Dithiolpentane, NSC 51699
Nombre IUPAC pentano-1,5-ditiol
SMILES SCCCCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Pentanedithiol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12S2/c6-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.038