Learn More
1,5-Pentanoditiol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11421687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11421687 25 g 25 g
11411687 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11421687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25665.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 928-98-3 | C5H12S2 | 136.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 928-98-3
Fórmula molecular C5H12S2
Peso molecular (g/mol) 136.27
Número MDL MFCD00004908
Clave InChI KMTUBAIXCBHPIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,5-pentanedithiol, 1,5-dimercaptopentane, unii-r8rc3q7t1w, pentamethylene dimercaptan, r8rc3q7t1w, pentamethylenedithiol, 1,5-pentanodithiol, acmc-209rih, pentamethylenedimercaptane, 1,5-pentanedithiol 98+%
PubChem CID 70236
Nombre IUPAC pentano-1,5-ditiol
SMILES SCCCCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Pentanedithiol
Punto de fusión -72°C
Densidad 1.016
Punto de ebullición 216°C to 218°C
Temperatura de inflamación 95°C (203°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.5194
Cantidad 25 g
Número UN UN3334
Beilstein 1732335
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.28
Porcentaje de pureza 96%