Learn More
1,5-pentanodiol, TRC
Código de producto. 30419870
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30419870 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30419870 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP27340525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Pentanediol
CAS 111-29-5
Fórmula molecular C5 H12 O2
Cantidad 25 g
Sinónimo 1,5-Pentanediol (8CI','9CI','ACI), 1,5-Dihydroxypentane, 1,5-Pentamethylene glycol, Cosphaderm Pentiol natural, Dermosoft Pentiol Eco, Hydrolite 5 Green, Microcare Emollient PTG, NSC 5927, Pentamethylene glycol, Pentylene glycol, Purolan PD-LO, TK 5, α,ω-Pentanediol, ω-Pentanediol
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12O2/c6-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2
SMILES OCCCCCO
Nombre IUPAC pentano-1,5-diol
Peso molecular (g/mol) 104.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.0837