Learn More
Diacrilato de 1,5-pentanodiol (estabilizado con hidroquinona), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,5-Pentanediol Diacrylate |
| CAS | 36840-85-4 |
| Fórmula molecular | C11H16O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,1'-(1,5-Pentanediyl) di-2-Propenoate, 1,5-Pentamethylene Diacrylate, 1,5-Pentanediol Diacrylate, 1,5-Pentanediyl Bisacrylate, Pentamethylene Diacrylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16O4/c1-3-10(12)14-8-6-5-7-9-15-11(13)4-2/h3-4H,1-2,5-9H2 |
| SMILES | C=CC(=O)OCCCCCOC(=O)C=C |
| Nombre IUPAC | prop-2-enoato de 5-prop-2-enoiloxipentil |
| Peso molecular (g/mol) | 212.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.1049 |