Learn More
1,5-Pentanodiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10071320 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 Kg
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10071320 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10656522 100 g Frasco de vidrio 100 g
10521571 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
11305932 5 kg Bidón de metal 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10071320 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 129955000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 111-29-5 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-29-5
Fórmula molecular C5H12O2
Peso molecular (g/mol) 104.15
Número MDL MFCD00002978
Clave InChI ALQSHHUCVQOPAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,5-pentanediol, 1,5-dihydroxypentane, pentylene glycol, pentamethylene glycol, 1,5-pentylene glycol, 1,5 pentanediol, 1,5-pentamethylene glycol, alpha,omega-pentanediol, unii-07uxz0scst, 1,5-pentandiol
PubChem CID 8105
Nombre IUPAC pentano-1,5-diol
SMILES OCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 5-Pentanediol
Punto de fusión -18.0°C
Color Incolora
Densidad 0.9940g/mL
Punto de ebullición 242.0°C
Temperatura de inflamación 135°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HO(CH2)5OH
Índice de refracción 1.4490 to 1.4510
Cantidad 500 g
Beilstein 01,481
Índice Merck 15,7229
Gravedad específica 0.994
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: limited solubility in benzene, trichloroethylene,, petroleum ether, heptane, miscible with alcohol, acetone and ethyl acetate, 11 g/110g ether (25°C)
Viscosidad 77 mPa.s (30°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido aceitoso