Learn More
1,5-Pentanodiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474210
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474210 100 g 100 g
11487846 500 g 500 g
11497846 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11474210 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13998.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 111-29-5 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
1,5-Pentanediol is used as a plasticizer in cellulose products and adhesives. It is used as a brake fluid additive. It reacts with 3,4-dihydro-2H-pyran to get 5-tetrahydropyran-2-yloxy-pentan-1-ol. It is also used to prepare polyesters for emulsifying agents and resin intermediates. Further, it is used in ink, toner and colorant products. In addition to this, it is used in brake fluid compositions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,5-pentanodiol se utiliza como plastificador en productos de celulosa y adhesivos. Se utiliza como aditivo del líquido de frenos. Reacciona con 3,4-dihidro-2H-pirano para obtener 5-tetrahidropiran-2-iloxi-pentan-1-ol. También se utiliza para preparar poliésteres para agentes emulsionantes e intermediarios de resina. Además, se utiliza en tintas, tóneres y colorantes. También se emplea en composiciones de líquido de frenos.
Solubilidad
Miscible con agua, metanol, etanol y acetona.
Notas
Higroscópico. Incompatible con cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes, cloroformatos y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-29-5
Fórmula molecular C5H12O2
Peso molecular (g/mol) 104.15
Número MDL MFCD00002978
Clave InChI ALQSHHUCVQOPAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,5-pentanediol, 1,5-dihydroxypentane, pentylene glycol, pentamethylene glycol, 1,5-pentylene glycol, 1,5 pentanediol, 1,5-pentamethylene glycol, alpha,omega-pentanediol, unii-07uxz0scst, 1,5-pentandiol
PubChem CID 8105
Nombre IUPAC pentano-1,5-diol
SMILES OCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Pentanediol
Punto de fusión -16°C
Densidad 0.992
Punto de ebullición 241°C to 242°C
Temperatura de inflamación 129°C (264°F)
Fórmula lineal HO(CH2)5OH
Índice de refracción 1.45
Cantidad 100 g
Beilstein 1560130
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,7117
Información de solubilidad Miscible with water,methanol,ethanol and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.15
Porcentaje de pureza 97%