Learn More
1,5-Pentano-d10-diol, TRC
Código de producto. 30415323
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30415323 2.5 mg
30411100 25 mg
30421810 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30415323 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2734062.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1219804-42-8
Fórmula molecular C5 D10 H2 O2
Peso molecular (g/mol) 114.209
Sinónimo 1,5-Pentane-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5-d10-diol, 1,5-Pentane-d10-diol, 1,5-Pentanediol-d10, 1,5-Pentanediol-D10, 1,5-Dihydroxypentane-d10, 1,5-Pentamethylene-d10 glycol
Nombre IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5-decadencia-uteriopentano-1,5-diol
SMILES [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Pentane-d10-diol
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12O2/c6-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.146