Learn More
1,5-pentano-d10-diol, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,5-Pentane-d10-diol |
| CAS | 1219804-42-8 |
| Fórmula molecular | C5 D10 H2 O2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | 1,5-Pentane-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5-d10-diol, 1,5-Pentane-d10-diol, 1,5-Pentanediol-d10, 1,5-Pentanediol-D10, 1,5-Dihydroxypentane-d10, 1,5-Pentamethylene-d10 glycol |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H12O2/c6-4-2-1-3-5-7/h6-7 H,1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])O |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5-decadeuteriopentano-1,5-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 114.209 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.146 g/mol |
| Mostrar más |