Learn More
1,5-Pentano-1,1,5,5-d4-diamina, TRC
Código de producto. 30133425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133425 1 mg 1 miligramo
30137512 5 mg 5 miligramos
17959369 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30133425 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2077001MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95596-35-3
Fórmula molecular C5 D4 H10 N2
Peso molecular (g/mol) 106.2
Sinónimo 1,1,5,5-tetradeuteriopentane-1,5-diamine
Nombre IUPAC 1,5-Pentano-1,1,5,5-D4-diamina (9IC)
SMILES [2H]C([2H])(N)CCCC([2H])([2H])N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Pentane-1,1,5,5-d4-diamine
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H14N2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-7H2/i4D2,5D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.1408