Learn More
1,5-Pentametileno-1H-tetrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11382917 25 g 25 g
11372917 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382917 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16185.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 54-95-5 | C6H10N4 | 138.174 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54-95-5
Fórmula molecular C6H10N4
Peso molecular (g/mol) 138.174
Número MDL MFCD00005939
Clave InChI CWRVKFFCRWGWCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentylenetetrazol, pentylenetetrazole, pentetrazol, metrazole, cardiazol, cardiazole, cardiol, corazol, 1,5-pentamethylenetetrazole, corazole
PubChem CID 5917
ChEBI CHEBI:34910
Nombre IUPAC 6,7,8,9-tetrahidro-5H-tetrazolo[1,5-a]azepina
SMILES C1CCC2=NN=NN2CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole
Punto de fusión 59°C to 61°C
Punto de ebullición 194°C (12 mmHg)
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 135492
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,7141
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 98%