Learn More
1-(5-O-benzoil-beta-D-ribofuranosil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida (5'-O-benzoilribavirina), Mikromol™
Código de producto. 30461844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30461844 4 x 25 mg 100 miligramos
30050910 25 mg 25 miligramos
30050556 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30461844 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0542.0500254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-(5-O-benzoil-beta-D-ribofuranosil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida (5'-O-benzoilribavirina), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5'-O-Benzoylribavirin
CAS 58151-90-9
Nombres de analitos o componentes 5'-O-Benzoylribavirin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H16 N4 O6
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-(5-O-Benzoyl-beta-D-ribofuranosyl)-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide, 5'-O-Benzoylribavirin
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16N4O6/c16-12(22)13-17-7-19(18-13)14-11(21)10(20)9(25-14)6-24-15(23)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7,9-11,14,20-21H,6H2,(H2,16,22)/t9-,10-,11-,14-/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES NC(=O)c1ncn(n1)[C@@H]2O[C@H](COC(=O)c3ccccc3)[C@@H](O)[C@H]2O
Nombre IUPAC Benzoato de [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoil-1,2,4-triazol-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metilo
Peso molecular (g/mol) 348.31
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.107 g/mol