Learn More
1-(5-O-benzoil-2,3-didesoxi-beta-D-glicero-pent-2-enofuranosil)-5-metilpirimidina-2,4(1H,3H)-diona, Mikromol™
Descripción
1-(5-O-benzoil-2,3-didesoxi-beta-D-glicero-pent-2-enofuranosil)-5-metilpirimidina-2,4(1H,3H)-diona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(5-O-benzoyl-2,3-dideoxy-beta-D-glycero-pent-2-enofuranosyl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione |
| CAS | 122567-97-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-(5-O-benzoyl-2,3-dideoxy-beta-D-glycero-pent-2-enofuranosyl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H16 N2 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2',3'-Didehydro-3'-deoxythymidine 5'-benzoate, 5'-O-Benzoyl-2',3'-didehydro-3'-deoxythymidine, Stavudine Imp. I (EP), Stavudine Impurity I |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H16N2O5/c1-11-9-19(17(22)18-15(11)20)14-8-7-13(24-14)10-23-16(21)12-5-3-2-4-6-12/h2-9,13-14H,10H2,1H3,(H,18,20,22)/t13-,14+/m0/s1 |
| SMILES | CC1=CN([C@@H]2O[C@H](COC(=O)c3ccccc3)C=C2)C(=O)NC1=O |
| Nombre IUPAC | Benzoato de [(2S,5R)-5-(5-metil-2,4-dioxopirimidin-1-il)-2,5-dihidrofuran-2-il]metilo |
| Mostrar más |