Learn More
1-(5-O-acetil-β -D-ribofuranosil)-4-amino-1,3,5-triazin-2(1H)-ona (5'-O-acetilazacitidina), Mikromol
Código de producto. 30460546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30460546 25 mg
1 options
Código de producto. 30460546 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1259.080025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-(5-O-acetil-β -D-ribofuranosil)-4-amino-1,3,5-triazin-2(1H)-ona (5'-O-acetilazacitidina), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(5-O-Acetyl-beta-D-ribofuranosyl)-4-amino-1,3,5-triazin-2(1H)-one
CAS 1174733-90-4
Nombres de analitos o componentes 1-(5-O-Acetyl-beta-D-ribofuranosyl)-4-amino-1,3,5-triazin-2(1H)-one
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C10 H14 N4 O6
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,3,5-Triazin-2(1H)-one, 1-(5-O-acetyl-β-D-ribofuranosyl)-4-amino-, 1-(5-O-Acetyl-β-D-ribofuranosyl)-4-amino-1,3,5-triazin-2(1H)-one
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N4O6/c1-4(15)19-2-5-6(16)7(17)8(20-5)14-3-12-9(11)13-10(14)18/h3,5-8,16-17H,2H2,1H3,(H2,11,13,18)/t5-,6-,7-,8-/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=NC(=NC2=O)N
Nombre IUPAC Acetato de [(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxo-1,3,5-triazin-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metilo
Peso molecular (g/mol) 286.24
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.0913 g/mol