Learn More
1-(5-O-acetil-beta-D-ribofuranosil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida (5'-O-acetilribavirina), Mikromol™
Código de producto. 30458201
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30458201 4 x 25 mg -
30052646 25 mg 25 miligramos
18040580 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30458201 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0542.0600254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-(5-O-acetil-beta-D-ribofuranosil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida (5'-O-acetilribavirina), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(5-O-Acetyl-beta-D-ribofuranosyl)-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide (5'-O-Acetylribavirin)
CAS 58151-87-4
Nombres de analitos o componentes 1-(5-O-Acetyl-beta-D-ribofuranosyl)-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide (5'-O-Acetylribavirin)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H14 N4 O6
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-(5-O-Acetyl-beta-D-ribofuranosyl)-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide, Ribavirin Imp. F (EP), 5'-O-Acetylribavirin, Ribavirin Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N4O6/c1-4(15)19-2-5-6(16)7(17)10(20-5)14-3-12-9(13-14)8(11)18/h3,5-7,10,16-17H,2H2,1H3,(H2,11,18)/t5-,6-,7-,10-/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc(n2)C(=O)N
Nombre IUPAC Acetato de [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoil-1,2,4-triazol-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metilo
Peso molecular (g/mol) 286.24
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.0913 g/mol