Learn More
1-(5-O-acetil-bD-ribofuranosil)-4-amino-1,3,5-triazin-2(1H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(5-O-Acetyl-beta-D-ribofuranosyl)-4-amino-1,3,5-triazin-2(1H)-one |
| CAS | 1174733-90-4 |
| Fórmula molecular | C10 H14 N4 O6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1,3,5-Triazin-2(1H)-one, 1-(5-O-acetyl-β-D-ribofuranosyl)-4-amino-, 1-(5-O-Acetyl-β-D-ribofuranosyl)-4-amino-1,3,5-triazin-2(1H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14N4O6/c1-4(15)19-2-5-6(16)7(17)8(20-5)14-3-12-9(11)13-10(14)18/h3,5-8,16-17H,2H2,1H3,(H2,11,13,18)/t5-,6-,7-,8-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=NC(=NC2=O)N |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxo-1,3,5-triazin-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 286.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.0913 |