Learn More
1,5-Naftiridina, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15401719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15401719 250 mg 250 miligramos
15481709 1 g 1 g
15491709 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15401719 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64484.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 254-79-5 | C8H6N2 | 130.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 254-79-5
Fórmula molecular C8H6N2
Peso molecular (g/mol) 130.15
Número MDL MFCD00039727
Clave InChI VMLKTERJLVWEJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,5-diazanaphthalene, 1,5-pyridopyridine, pyridino 3,2-b pyridine, pyridopyridine, 1,5-naphtyridine, 1,5 naphthyridine, zlchem 698, pubchem18072, acmc-209gka, pyrido 1,5-b pyridine
PubChem CID 136070
ChEBI CHEBI:36625
Nombre IUPAC 1,5-naftiridina
SMILES C1=CC2=NC=CC=C2N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Naphthyridine
Punto de fusión 69°C to 75°C
Color Blanco
Densidad 1.25 g/mL
Cantidad 250 mg
Beilstein 109350
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.15
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Sólido