Learn More
BRAND™ Tubos de microcentrífuga con tapas acopladas
Código de producto. 30058499 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Naranja
Transparente
Verde
Ámbar
Tipo de tapón:
No incluido
Tapa a presión adjunta
Volumen (métrico):
1,5 ml
1.5 mL
Esterilidad:
No estéril
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tipo de tapón Volumen (métrico) Esterilidad unitSize
30058499 Transparente Tapa a presión adjunta 1.5 mL No estéril paquete de 500
17493033 Amarillo Tapa a presión adjunta 1.5 mL No estéril paquete de 500
17403043 Azul Tapa a presión adjunta 1.5 mL No estéril paquete de 500
30058500 Verde Tapa a presión adjunta 1.5 mL No estéril paquete de 500
17413043 Naranja Tapa a presión adjunta 1.5 mL No estéril paquete de 500
30058501 Ámbar Tapa a presión adjunta 1.5 mL No estéril paquete de 500
11678439 Transparente No incluido 1,5 ml No estéril 1000 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 30058499 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 780420
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se adapta a los rotores de microcentrífugas más comunes para una integración perfecta en el flujo de trabajo de su laboratorio.
BRAND™ Los microtubos desechables están diseñados para cumplir con los estrictos requisitos de las configuraciones de PCR, almacenamiento de muestras y otras aplicaciones que exigen alta limpieza. Fabricados con polipropileno virgen de alta calidad, estos microtubos ofrecen un rendimiento excepcional con características que mejoran la usabilidad, la confiabilidad y la integridad de la muestra. Las características principales incluyen:
  • BIO-CERT™ CALIDAD PCR: Certificado libre de ADN humano, ARNasa, ADNasa, pirógenos e inhibidores de PCR, lo que garantiza el más alto nivel de limpieza para aplicaciones sensibles.
  • Opciones de tapa:
    • Snap-On Tapas: Tapas fáciles de abrir, con cierre hermético y que se pueden operar con una mano.
    • Cierres de tapa: Protección mejorada contra apertura accidental, ideal para calentar muestras.
  • Tamaños disponibles: Se ofrecen en capacidades de 0,5 ml, 1,5 ml y 2,0 ml.
  • Opciones estériles y no estériles: Elija entre versiones estériles o no estériles según los requisitos de su flujo de trabajo.
  • Esterilizable en autoclave: Se puede esterilizar °en autoclave a 121 °C (2 bar) según DIN EN 285.
  • Diseño graduado: Marcas de graduación fáciles de leer para una estimación precisa del volumen.
  • Opciones de color: Disponible en varios colores para una identificación simplificada de la muestra.
  • Rendimiento alto: El espesor de pared uniforme y el material altamente translúcido garantizan resultados consistentes y repetibles.
  • Diseño conveniente: Base cónica para una mezcla óptima y recuperación de la muestra. El sello hermético y sin fugas se abre fácilmente, incluso con guantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ADN, ARNasa, ADNasa, libre de pirógenos
Color del tapón Transparente
Material del cierre Polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 1.5 mL
Color Transparente
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Centrifugación o almacenamiento a temperatura ambiente
Para utilizar con (equipo) Microcentrífuga
Altura (métrico) 41 mm
N.° por paquete 500/Cs
Envase Bolsa
Volumen (métrico) 1.5 mL
Esterilidad No estéril
Graduated Sí
Capacidad (imperial) 0,05 oz
Tipo de tapón Tapa a presión adjunta
Altura (imperial) 1,6 in
Forma del fondo Cónico
RCF máx. 20,000 x g
Graduaciones 0.1 mL
Diámetro (métrico) 11 mm
Forma Cilíndrico
Tipo de producto Tubo de microcentrífuga