Learn More
1-(5-Metilfurano-2-il)propan-1-one, TRC
Código de producto. 30482802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30482802 500 mg 500 miligramos
30474540 50 mg 50 miligramos
30475283 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30482802 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM305803500MG
 Artículo restringido
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10599-69-6
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.16
Sinónimo 1-Propanone, 1-(5-methyl-2-furyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-(5-Methyl-2-furanyl)-1-propanone1-(5-Methyl-2-furyl)propan-1-one, 2-Methyl-5-propionylfuran, 5-Methyl-2-propanoylfuran, 5-Methyl-2-propionylfuran
Nombre IUPAC 1-(5-metilfurano-2-il)propano-1-one
SMILES CCC(=O)c1oc(C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(5-Methylfuran-2-yl)propan-1-one
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O2/c1-3-7(9)8-5-4-6(2)10-8/h4-5H,3H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0681