Learn More
1-(5-Metil-pirazina-2-il)-etanol, TRC
Código de producto. 30476373
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30476373 100 mg 100 miligramos
30468078 10 mg 10 miligramos
30467656 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30476373 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM336783100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22047-27-4
Fórmula molecular C7H8N2O
Peso molecular (g/mol) 136.15
Sinónimo 1-(5-Methyl-2-pyrazinyl)ethanone, 1-(5-Methylpyrazin-2-yl)ethan-1-one, 2-Acetyl-5-methylpyrazine, 2-Methyl-5-acetylpyrazine, 5-Acetyl-2-methylpyrazine
Nombre IUPAC 1-(5-metilpirazina-2-il)etanona
SMILES CC(=O)c1cnc(C)cn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(5-Methyl-pyrazin-2-yl)-ethanone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N2O/c1-5-3-9-7(4-8-5)6(2)10/h3-4H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.0637