Learn More
1-[5-metoxi-2,4-bis(fenilmetoxi)fenil]-etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[5-Methoxy-2,4-bis(phenylmethoxy)phenyl]-ethanone |
| CAS | 7298-22-8 |
| Fórmula molecular | C23H22O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2',4'-bis(Benzyloxy)-5'-methoxy-acetophenone, 2,4-Dibenzyloxy-5-methoxyacetophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H22O4/c1-17(24)20-13-22(25-2)23(27-16-19-11-7-4-8-12-19)14-21(20)26-15-18-9-5-3-6-10-18/h3-14H,15-16H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc(C(=O)C)c(OCc2ccccc2)cc1OCc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 1-[5-metoxi-2,4-bis(fenilmetoxi)fenil]etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 362.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 362.1518 |