Learn More
1-[5-metoxi-2,4-bis(fenilmetoxi)fenil]-3-[4-(fenilmetoxi)fenil]-2-propen-1-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[5-Methoxy-2,4-bis(phenylmethoxy)phenyl]-3-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-2-propen-1-one |
| CAS | 58115-18-7 |
| Fórmula molecular | C37H32O5 |
| Cantidad | 20 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C37H32O5/c1-39-36-23-33(34(38)22-19-28-17-20-32(21-18-28)40-25-29-11-5-2-6-12-29)35(41-26-30-13-7-3-8-14-30)24-37(36)42-27-31-15-9-4-10-16-31/h2-24H,25-27H2,1H3/b22-19+ |
| SMILES | COc1cc(C(=O)\C=C\c2ccc(OCc3ccccc3)cc2)c(OCc4ccccc4)cc1OCc5ccccc5 |
| Nombre IUPAC | (E)-1-[5-metoxi-2,4-bis(fenilmetoxi)fenil]-3-(4-fenilmetoxifenil)prop-2-en-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 556.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 556.225 |