Learn More
1-(5-Isoquinolinesulfonil)piperazina Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30406893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406893 25 mg
30403759 250 mg
30400948 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406893 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI89100025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141543-63-7
Fórmula molecular C13 H15 N3 O2 S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 313.8
Nombre IUPAC 5-piperazina-1-ilsulfonilisoquinolina; Cloruro
SMILES Cl.O=S(=O)(N1CCNCC1)c2cccc3cnccc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(5-Isoquinolinesulfonyl)piperazine, Dihydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H15N3O2S.ClH/c17-19(18,16-8-6-14-7-9-16)13-3-1-2-11-10-15-5-4-12(11)13;/h1-5,10,14H,6-9H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.0652