Learn More
Clorhidrato de 1-(5-isoquinolinasulfonil)-3-metilpiperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(5-Isoquinolinesulfonyl)-3-methylpiperazine dihydrochloride |
| CAS | 141543-65-9 |
| Fórmula molecular | C14 H17 N3 O2 S . Cl H |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H17N3O2S.ClH/c1-11-10-17(8-7-16-11)20(18,19)14-4-2-3-12-9-15-6-5-13(12)14;/h2-6,9,11,16H,7-8,10H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CC1CN(CCN1)S(=O)(=O)c2cccc3cnccc23 |
| Nombre IUPAC | 5-(3-metilpiperazin-1-il)sulfonilisoquinolina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 327.83 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 327.0808 |