Learn More
1-(5-Isoquinolinesulfonil)-2-metilpiperazina Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30402602
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30402602 5 mg
30390049 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30402602 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8850005MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108930-17-2
Fórmula molecular C14 H17 N3 O2 S . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 364.29
Nombre IUPAC 5-(2-metilpiperazin-1-il)sulfonilisoquinolina;diclorhidrato
SMILES Cl.Cl.CC1CNCCN1S(=O)(=O)c2cccc3cnccc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(5-Isoquinolinesulfonyl)-2-methylpiperazine dihydrochloride
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H17N3O2S.2ClH/c1-11-9-16-7-8-17(11)20(18,19)14-4-2-3-12-10-15-6-5-13(12)14;;/h2-6,10-11,16H,7-9H2,1H3;2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.0575