Learn More
1,5-isoquinolinadiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,5-Isoquinolinediol |
| CAS | 5154-02-9 |
| Fórmula molecular | C9H7NO2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 5-Hydroxy-isoquinolinone, 1,5-Dihydroxyisoquinoline, NSC 65585 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7NO2/c11-8-3-1-2-7-6(8)4-5-10-9(7)12/h1-5,11H,(H,10,12) |
| SMILES | Oc1cccc2C(=O)NC=Cc12 |
| Nombre IUPAC | 5-hidroxi-2H-isoquinolin-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 161.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.0477 |