Learn More
1-(5-Iodonaftaleno-1-sulfonilo)-1H-hexahidro-1,4 -diazepina, cloruro, TRC
Código de producto. 30407680
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30407680 10 mg -
30403651 100 mg 100 miligramos
30399269 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30407680 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI71500010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110448-33-4
Fórmula molecular C15 H17 I N2 O2 S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 452.74
Sinónimo ML 7 hydrochloride
Nombre IUPAC 1-(5-iodonaftalena-1-il)sulfonil-1,4-diazepano; Cloruro
SMILES Cl.Ic1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N3CCCNCC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(5-Iodonaphthalene-1-sulfonyl)-1H-hexahydro-1,4 -diazepine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H17IN2O2S.ClH/c16-14-6-1-5-13-12(14)4-2-7-15(13)21(19,20)18-10-3-8-17-9-11-18;/h1-2,4-7,17H,3,8-11H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 451.9822